ABE1397
Anti-trimethyl STAT3 (Lys180) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Signal transducer and activator of transcription 3, Acute-phase response factor, trimethyl STAT3 (Lys180)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), orangutan (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys180 )
Informações sobre genes
human ... STAT3(6774)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Peptide Inhibition Assay: Target specificity of a representative lot was confirmed by immunogen peptide blocking prior to Western blotting analysis (0.5 µg/mL) ) of mouse embryonic stem cell lysate (10 µg/lane) . Only the immunogen peptide, but not the corresponding peptide without the Lys180 trimethylation modification, blocked the detection of the target band.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected STAT3 trimethylated on Lys180 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1