ABC20
Anti-Cystatin-C Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Cystatin-C, Cystatin-3, Gamma-trace, Neuroendocrine basic polypeptide, Post-gamma-globulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, rat
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Cystatin-C in 10 µg of human kidney tissue lysate.
Descrição-alvo
An uncharacterized band may appear at ~62 kDa in some lysates.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human kidney tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1