AB9708
Anti-DLG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Post synaptic density 95
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-PSD-95 Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Dlg4(29495)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Synapse & Synaptic Biology
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2