AB5308
Anti-Presenilin-1 Antibody, loop, a.a. 275-367, CT
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
hamster, human, mouse, monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSEN1(5663)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 1:500-1:3000
Immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2