AB5168
Anti-CHAPSYN-110 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
PSD-93, Discs Large Homolog 2, DLG2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Dlg2(64053)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Nota de análise
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 50 μg of control antigen (lyophilized powder in phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 5% sucrose and 0.025% sodium azide). The stock solution of the antigen can be made up using 200 μL of sterile deionized water. For positive control, in Western blot using 10 ng of protein per lane. For negative control, preincubate 1 μg of fusion protein with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3