59987-U
Supel™ Carbon LC (2.7 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinônimo(s):
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Supel™ Carbon LC, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L109
linha de produto
Supel™
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤250 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (620 bar)
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
coluna C × D.I.
15 cm × 2.1 mm
área da superfície
155 m2/g
Matriz
porous graphitic carbon (PGC) particle platform
tamanho de partícula
2.7 μm
tamanho de poro
200 Å pore size
Faixa de pH operacional
1-14
técnica de separação
mixed mode
reversed phase
Categorias relacionadas
Descrição geral
and enhanced retention of compounds typically requiring hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) to retain. Through the use of patent-pending synthetic procedures, a narrow particle size distribution is prevalent with this technology, further enhancing the chromatographic performance that this column can display.
Nota de análise
Produtos recomendados
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Conteúdo relacionado
Supel™ Carbon LC U/HPLC columns facilitate high-temperature and high-pressure separation of polar or charged compounds.