AB3000
Anti-IP3 Receptor Type II Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Inositol 1,4,5-Trisphosphate Receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, hamster, human, monkey, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITPR2(3709)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Immunofluorescence: 1:10 - 1:20
Immunoprecipitation
Immunocytochemistry: Known to give positive reactivity on AR4-2J, HL-60, COS-I, HEK-293, and RBL-2H3 cell lines.
Immunohistochemistry: Paraformaldehyde or methanol fixes are effective.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2