Documentos Principais
AB1876-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-VEGF
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
VEGF-A, Vascular endothelial growth factor A, VEGF-A, Vascular permeability factor, VPF
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Vegfa(22339)
rat ... Vegfa(83785)
Descrição geral
A VEGFA humana, uma glicoproteína homodimérica de 45 kDa, é um dos fatores angiogênicos mais potentes envolvidos na proliferação, migração e secreção de células endoteliais de MMPs. Ela também serve como importante fator de sobrevivência das células endoteliais, inibindo a apoptose. A VEGFA pertence a uma família que inclui VEGFA, VEGFB, VEGFC, VEGFD e fator de crescimento placentário (PLGF). Em humanos, são reconhecidas quatro isoformas proeminentes de VEGFA, VEGF121, VEGF165, VEGF189 e VEGF206. Além disso, duas outras variantes de splicing menos frequentes, VEGF145 e VEGF183, também foram relatadas. As propriedades da VEGF nativa são muito semelhantes às da VEGF165. De todas as diferentes isoformas de VEGF, a VEGF165 possui a maior biodisponibilidade e potência biológica. A ação da VEGFA é mediada pelo receptor de VEGF-1 (VEGFR-1) e VEGFR-2. A expressão de VEGFR-1 (180 kDa, Flt-1) é regulada positivamente por condições hipóxicas no núcleo interno da massa tumoral. A VEGFR-2 (200 kDa, KDR) é um importante mediador dos efeitos de aumento da permeabilidade mitogênica e angiogênica do VEGF. Também é relatado que ela medeia sinais de sobrevivência em células endoteliais.
Imunogênio
Epítopo: próximo à extremidade N
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a VEGF-A de camundongo próximo à extremidade N.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: Uma diluição de 1:50-250 de um lote representativo detectou VEGF-A em rim de camundongo, cerebelo de camundongo, baço de camundongo e tecido renal de rato.
Categoria de pesquisa
Sinalização
O anticorpo anti-VEGF-A é um anticorpo contra VEGF-A para uso em Western Blot e imuno-histoquímica (parafina).
Subcategoria de pesquisa
Hormônios metabólicos e receptores
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido de pulmão de camundongo.
Análise por Western Blot: 2,0 µg/ml desse anticorpo detectaram VEGF-A em 10 µg de lisado de tecido pulmonar de camundongo.
Descrição-alvo
Aproximadamente 27 kDa observado
Ligação
Substitui: AB1876
forma física
Afinidade
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Satoko Kishimoto et al.
Stem cells international, 2020, 7219149-7219149 (2020-06-09)
The adipose-derived stromal vascular fraction (SVF) is an effective source for autologous cell transplantation. However, the quality and quantity of SVFs vary depending on the patient's age, complications, and other factors. In this study, we developed a method to reproducibly
Na Wei et al.
The journal of obstetrics and gynaecology research, 48(7), 1698-1709 (2022-06-02)
Circular RNA plays a critical role in cell proliferation, differentiation, and autophagy. However, the role and mechanism of circRNA in preeclampsia is yet to be clarified. The present study investigated the function and mechanism of circ-0002814 in preeclampsia. The expression
Wei Dai et al.
International journal of molecular medicine, 47(6) (2021-04-29)
Circular (circ)RNA has been demonstrated to serve crucial roles in cell proliferation, differentiation and autophagy. However, to date, the function and mechanism of action of circRNA in preeclampsia have not been reported. The present study aimed to analyze the roles
Yi Luo et al.
Oncology letters, 27(3), 111-111 (2024-02-02)
Transarterial chemoembolization (TACE) may prolong the survival of patients with hepatocellular carcinoma (HCC); however, its efficacy is limited due to the high rate of incomplete embolization. Hypoxia after embolization can cause a series of changes in the tumor microenvironment, including
Zhenhai Zeng et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 11(25), e2401710-e2401710 (2024-04-07)
Corneal neovascularization (CNV) is a common clinical finding seen in a range of eye diseases. Current therapeutic approaches to treat corneal angiogenesis, in which vascular endothelial growth factor (VEGF) A plays a central role, can cause a variety of adverse