AB1868P
Anti-Stromal Cell-Derived Factor-1α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
SDF-1alpha
About This Item
Neutral
WB
neutralization: suitable
western blot: suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CXCL12(6387)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot: 0.1-0.2 μg/mL, this dilution should offer a detection limit of 1.5-3.0 ng/lane, under reducing or non-reducing conditions.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neutralization: To yield one-half maximal inhibition (ND50) of the biological activity of human SDF-1alpha (100 ng/mL), a concentration of 2.0-0.4 ng/well of recombinant human SDF-1alpha
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3