AB16941
Anti-Apaf-1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Apoptosis Protease-activating Factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... APAF1(317)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Whole cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 130 kDa band should be detected. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2