AB16661
Anti-PARP Poly ADP-ribose Polymerase-1 Antibody
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1, ARTD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, human, bovine, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Parp1(286764)
human ... PARP1(142)
mouse ... Parp1(11545)
rat ... Parp1(25591)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1