AB1570
Anti-GABA Transporter-1 Antibody, CT (a.a. 588-599)
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
GAT-1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
monkey, feline, rat, human, mouse, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
adequação
not suitable for Western blot
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SLC6A1(6529)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Note: AB1570 is not recommended for Western blot use. See AB1570W.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3