AB1536
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
DBH
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, rabbit, monkey, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DBH(1621)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:250-1:1,000, staining was evaluated in the locus coeruleus of formaldehyde-fixed, cryopreserved human and monkey brain. Showed moderate staining on both human and monkey.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1