Documentos Principais
AB1537
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, CT
Chemicon®, from sheep
Sinônimo(s):
DBH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
monkey, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DBH(1621)
Imunogênio
Synthetic peptide, CPTSQGRSPAGPTVVSI-amide, from C-terminal region of human (DbetaH).
Aplicação
Immunoblotting: 1:250-1:1,000 on human, monkey and bovine adrenal medulla.
Immunohistochemistry: 1:250-1:1,000, staining was evaluated in the locus coeruleus of formaldehyde-fixed, cryopreserved human and monkey brain. Showed strong staining on both human and monkey.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Dopamine β Hydroxylase Antibody, C-terminus is validated for use in WB, IH for the detection of Dopamine β Hydroxylase.
forma física
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in 10 mM HEPES, pH 7.5, 150 mM NaCl, 100 μg/mL BSA and 50% glycerol.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Isabel Pérez-Santos et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 31(9), 4115-4139 (2021-05-19)
Noradrenaline (NA) in the thalamus has important roles in physiological, pharmacological, and pathological neuromodulation. In this work, a complete characterization of NA axons and Alpha adrenoceptors distributions is provided. NA axons, revealed by immunohistochemistry against the synthesizing enzyme and the