AB15242
Anti-zDHHC8 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Zinc finger DHHC domain-containing protein 8, Zinc finger protein 378, membrane-associated DHHC8 zinc finger protein, zinc finger, DHHC domain containing 8, zinc finger, DHHC domain like containing 1, zinc finger, DHHC-type containing 8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
horse, bovine, Xenopus, chicken, pig, chimpanzee, ape, opossum, mouse, dog
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chimpanzee ... Zdhhc8(458662)
human ... ZDHHC8(29801)
Descrição geral
brain, and maximal expression coincides with peak forebrain synaptogenesis shortly after birth. Furthermore, their protein products are associated with brain mitochondria, including those in synaptic terminals. Among the six, only Zddhc8 influences mitochondria-regulated apoptosis when overexpressed, and appears to interact biochemically with established mitochondrial proteins. Zdhhc8 has an apparent interaction with Uqcrc1, a component of mitochondrial complex III. The two proteins are coincidently expressed in pre-synaptic processes; however, Zdhhc8 is more frequently seen in glutamatergic terminals (1).
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Prior to removing the cap, gently centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nota de análise
Fetal human brain
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2