AB133
Anti-Glutamate Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
guinea pig, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Especificidade
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity
L-Glutamate-G-BSA 1
D-Glutamate-G-BSA 1/>50,000
L-Aspartate-G-BSA 1/>50,000
D-Aspartate-G-BSA 1/>50,000
GABA-G-BSA 1/>50,000
The antisera was also tested for specificity using the free-floating PAP technique on rat cortex.
Abbreviations:
(G)Glutaraldehyde
(=)Non-reduced conjugate
(BSA) Bovine Serum Albumin
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuroinflammation & Pain
forma física
Armazenamento e estabilidade
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2