AB1211
Anti-β Galactosidase Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
E. coli, vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GLB1(2720)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting: 1:2000-1:10,000 on beta-galactosidase fusion proteins.
Immunohistochemistry: 1:1,000-1:5000 on tissue fixed with 4% paraformaldehyde.
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Proteins tagged with beta galactosidase
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2