8.56128
Fmoc-Gln(Trt)-NovaSyn® TGT
Novabiochem®
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Formulário
beads
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.10 - 0.30 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
The base resin is PEG-PS-copolymer (90 µm), functionalised with 4-carboxy-tritylchloride.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1