Documentos Principais
8.53015
Sigma-Aldrich
Boc-Glu-OBzl (cryst)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Glu-OBzl (cryst), N-α-t.-Boc-L-glutamic acid α-benzyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO6
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
95-99 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CCC(=O)O)C(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(9-10-14(19)20)15(21)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,19,20)/t13-/m0/s1
chave InChI
CVZUKWBYQQYBTF-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
Useful derivative for the synthesis of γ-glutamyl peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0048
Nota de análise
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -31.5 - -26.5 °
Purity (009B): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3