Documentos Principais
ALD00100
Sigma-Aldrich
Fmoc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Fmoc-L-2-nitrophenylalanine
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.476,00
R$ 1.476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.476,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H20N2O6
Número CAS:
Peso molecular:
432.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
R$ 1.476,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)C[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)21(13-15-7-1-6-12-22(15)26(30)31)25-24(29)32-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20-21H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t21-/m0/s1
chave InChI
KVLRWXBYPKSBFY-NRFANRHFSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)