Documentos Principais
8.52224
Sigma-Aldrich
Fmoc-Leu-OPfp
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Leu-OPfp, N-α-Fmoc-L-leucine pentafluorophenyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H22F5NO4
Número CAS:
Peso molecular:
519.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
101-115 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)CC(C)C)F)F
InChI
1S/C27H22F5NO4/c1-13(2)11-19(26(34)37-25-23(31)21(29)20(28)22(30)24(25)32)33-27(35)36-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,33,35)/t19-/m0/s1
chave InChI
NTQJCLLWLHKJLU-IBGZPJMESA-N
Descrição geral
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of leucine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-1510
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -27.5 - -22.5 °
DCU (DC (0003)): ≤ 2 %
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3