Documentos
8.51063
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride
≥98% (TLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 4NH 2 · HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22N2O2 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
310.39 (free base basis)
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
product name
mono-Fmoc 1,4-diaminobutane hydrochloride, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
powder
adequação da reação
reagent type: spacer
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H22N2O2.ClH/c20-11-5-10-18(21)19(22)23-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17-18H,5,10-12,20-21H2;1H
chave InChI
MQNPDQUDVAWHCN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Diaminobutane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
Ligação
Replaces: 01-63-0055
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2