Documentos Principais
8.51020
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms), O-(N-Boc-2-aminoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-hexaethyleneglycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H48N2O13
Número CAS:
Peso molecular:
584.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥80.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Formulário
oil
adequação da reação
reaction type: Pegylations
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)OC(C)(C)C)(C(=O)CO)C(=O)CO
InChI
1S/C25H48N2O13/c1-25(2,3)40-24(32)26-4-6-33-8-10-35-12-14-37-16-18-39-19-17-38-15-13-36-11-9-34-7-5-27(22(30)20-28)23(31)21-29/h28-29H,4-21H2,1-3H3,(H,26,32)
chave InChI
BAMLLPMHTABXAW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU. Removal of the Boc group can be effected with TFA. The use of HF should be avoided as this reagent can promote breakdown of the PEG.
Aplicação
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms) Novabiochem®. CAS 600141-83-1, molar mass 584.65 g/mol.
Ligação
Replaces: 01-63-0102
Nota de análise
Color (visual): off white to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3