Documentos Principais
757861
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid
average Mn 1,100, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, Amine-PEG-carboxylic acid, Amino-PEG acetic acid, AminoPEG carboxylic acid, Aminopolyoxyethylene acetic acid
Selecione um tamanho
100 MG
R$ 1.153,00
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 MG
R$ 1.153,00
About This Item
Fórmula linear:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
R$ 1.153,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) 2-aminoethyl ether acetic acid, average Mn 1,100
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
PEG average Mn 1,000 (n~22)
average Mn 1,100
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
temperatura de transição
Tm 48-55 °C
Ω-final
amine
α-final
carboxylic acid
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.