Documentos Principais
JKA12004
Sigma-Aldrich
NH2-PEG-Propionic acid
Amine PEG4 Propionic acid, monodisperse
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.767,00
R$ 1.767,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.767,00
About This Item
Fórmula linear:
NH2(CH2CH2O)4CH2CH2COOH
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.23
R$ 1.767,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nome do produto
NH2-PEG4-Propionic acid,
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informações legais
Product of JenKem Technology
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)