Documentos Principais
8.45140
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Msynthplus
Sinônimo(s):
3,4-Dimethoxybenzoic acid, Veratric acid
About This Item
Fórmula linear:
3,4-(CH3O)2C6H3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-215-7
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
pf
179-182 °C
solubilidade
0.5 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
1,2-dichloroethane: lot specific result
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3