Documentos Principais
8.44009
Sigma-Aldrich
Octamethyltrisiloxane
for synthesis
Sinônimo(s):
Octamethyltrisiloxane
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)3SiO]2Si(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
236.53
Beilstein:
1753063
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
203-497-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−82 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 29 °C
densidade
0.82 g/cm3 at 25 °C
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
chave InChI
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Octamethyltrisiloxane for synthesis. CAS 107-51-7, molar mass 236.53 g/mol.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - (External MSDS)