469319
Poly(dimethylsiloxane)
viscosity 1.0 cSt (25 °C)
Sinônimo(s):
Octamethyltrisiloxane
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
>1 (vs air)
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.384 (lit.)
viscosidade
1.0 cSt(25 °C)
p.e.
153 °C (lit.)
pf
−82 °C (lit.)
densidade
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H24O2Si3/c1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h1-8H3
chave InChI
CXQXSVUQTKDNFP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
29 °C - (External MSDS)
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Conteúdo relacionado
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.