Documentos
8.44003
Sigma-Aldrich
Dimethylglutarate
for synthesis
Sinônimo(s):
Dimethylglutarate, Pentanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
214-277-2
pressão de vapor
0.13 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
365 °C
potência
8191 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-7.9 % (v/v)
kinematic viscosity
2.5 cSt(25 °C)
pb
210-215 °C/1013 hPa
pf
-37 °C
temperatura de transição
flash point 107 °C
solubilidade
4.3 g/L
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H12O4/c1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-5H2,1-2H3
chave InChI
XTDYIOOONNVFMA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Dimethylglutarate for synthesis. CAS 1119-40-0, chemical formula CH₃-OOC-(CH₂)₃-COO-CH₃.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109.00 °C - closed cup