Documentos
8.43969
Sigma-Aldrich
Chlorohexidine
for synthesis
Sinônimo(s):
Chlorohexidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30Cl2N10
Número CAS:
Peso molecular:
505.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-238-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
solubilidade
0.8 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C22H30Cl2N10/c23-15-5-9-17(10-6-15)31-21(27)33-19(25)29-13-3-1-2-4-14-30-20(26)34-22(28)32-18-11-7-16(24)8-12-18/h5-12H,1-4,13-14H2,(H5,25,27,29,31,33)(H5,26,28,30,32,34)
chave InChI
GHXZTYHSJHQHIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3