Documentos Principais
8.43949
Sigma-Aldrich
Cyclopentyl methyl ether
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
CPME
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
106 °C/760 mmHg
pressão de vapor:
59.9 hPa ( 25 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
59.9 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
potência
200-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
p.e.
106 °C/760 mmHg
pf
-140 °C
temperatura de transição
flash point -1 °C
densidade
0.86 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
COC1CCCC1
InChI
1S/C6H12O/c1-7-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
SKTCDJAMAYNROS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.862 - 0.864
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.05 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
37.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
< 3 °C - closed cup