Documentos Principais
8.41672
Sigma-Aldrich
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Piperidinone monohydrate hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO · xHCl · yH2O
Número CAS:
Peso molecular:
99.13 (anhydrous free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
255-602-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
pH
4.0-5.5 (100 g/L in H2O)
pf
94-96 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N1CCC(=O)CC1.O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO.ClH.H2O/c7-5-1-3-6-4-2-5;;/h6H,1-4H2;1H;1H2
chave InChI
SXWRTZOXMUOJER-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3