Documentos Principais
8.41650
Sigma-Aldrich
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Propane-1,2,3-tricarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O6
Número CAS:
Peso molecular:
176.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-733-3
Nível de qualidade
pf
160 °C
solubilidade
500 g/L
InChI
1S/C6H8O6/c7-4(8)1-3(6(11)12)2-5(9)10/h3H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
KQTIIICEAUMSDG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3