Documentos Principais
8.41494
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamine hydrochloride, Vanillylamine hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
189.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
230-468-3
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
219-220 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H11NO2.Cl/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;
chave InChI
LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3