Documentos Principais
8.22163
Sigma-Aldrich
Tribenzylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
Tribenzylamine
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5CH2)3N
Número CAS:
Peso molecular:
287.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
210-638-3
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
6.5-9.0 (20 °C, 10 g/L in H2O, suspension)
pf
91-93 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(Cc3ccccc3)(Cc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/C21H21N/c1-4-10-19(11-5-1)16-22(17-20-12-6-2-7-13-20)18-21-14-8-3-9-15-21/h1-15H,16-18H2
chave InChI
MXHTZQSKTCCMFG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 91 °C
Melting range (upper value): ≤ 94 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
399.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
204 °C - closed cup