Documentos
8.41348
Sigma-Aldrich
2,3-Dibromosuccinic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Dibromosuccinic acid, 2,3-Dibromo-butandioic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4Br2O4
Número CAS:
Peso molecular:
275.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-396-9
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
forma
powder
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
278-281 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
FJWGRXKOBIVTFA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3