Documentos Principais
8.41019
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
148.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
214-053-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
Formulário
powder
densidade
1.30 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
chave InChI
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3