Documentos Principais
8.40080
Sigma-Aldrich
Piperonylbutoxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Piperonylbutoxide, α-(2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)-4,5-methylenedioxy-2-propyltoluene, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H30O5
Número CAS:
Peso molecular:
338.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
200-076-7
pressão de vapor
0.02 hPa ( 60 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥90.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
>7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
180 °C/1.3 hPa
temperatura de transição
flash point 212 °C
solubilidade
0.01 g/L
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
chave InChI
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.060
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
339.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
171 °C - closed cup