Documentos Principais
8.40015
Sigma-Aldrich
Phenolsulfonic acid
(65% solution in water) for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzenesulfonic acid
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidade
1.33 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (acidimetric): 65.0 - 75.0 %
Water (K. F.): 25.0 - 35.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1