Documentos Principais
8.22064
Sigma-Aldrich
1-Hexadecene
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)13CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
224.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
211-105-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.35 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥92.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.5-5.8 % (v/v)
Viscosidade cinemática
4.0 cSt(20 °C)
p.e.
274 °C/1013 hPa
pf
2.2 °C
temperatura de transição
flash point 132 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CCCCCCC)CCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
chave InChI
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
269.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
132 °C