74740
1-Octadecene
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
α-Octadecene, AlphaPlus 1-Octadecene, Neodene 18
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
0.71 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
482 °F
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
n20/D 1.445
pb
314.4 +/- 5.0 °C/760 mmHg (lit.)
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
pf
14-16 °C (lit.)
densidade
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
chave InChI
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves