Documentos Principais
8.21967
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetanilide
for synthesis
Sinônimo(s):
4′-Bromoacetanilide, N-Acetyl-p-bromoaniline
About This Item
Fórmula linear:
4-(Br)C6H4NHCOCH3
Número CAS:
Peso molecular:
214.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
203-154-9
Formulário:
powder
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
164-167 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
MSLICLMCQYQNPK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ex Br): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3