Key Documents
8.21745
Sigma-Aldrich
trans-Decahydronaphthalene
for synthesis
Sinônimo(s):
trans-Decahydronaphthalene, trans-Decalin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18
Número CAS:
Peso molecular:
138.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
207-771-4
pressão de vapor
4.2 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥96.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
255 °C
Lim. expl.
0.7-4.9 % (v/v)
pb
185 °C/1008 hPa
pf
-32.5--31.5 °C
temperatura de transição
flash point 54 °C
densidade
0.87 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
chave InChI
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.869 - 0.871
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - closed cup