8.21202
Tris(2-ethylhexyl) phosphate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tris(2-ethylhexyl) phosphate, Phosphoric acid tris(2-ethylhexyl ester)
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
370 °C
potência
37000 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C in H2O)
p.e.
210 °C/5 hPa (decomposes)
pf
<-70 °C
temperatura de transição
flash point 170 °C
solubilidade
<0.001 g/L
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(OCC(CCCC)CC)(OCC(CCCC)CC)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C24H51O4P/c1-7-13-16-22(10-4)19-26-29(25,27-20-23(11-5)17-14-8-2)28-21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
chave InChI
GTVWRXDRKAHEAD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C