Key Documents
8.21112
Sigma-Aldrich
N1-2-Thiazolylsulfanilamid
for synthesis
Sinônimo(s):
N1-2-Thiazolylsulfanilamid, Sulfathiazol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9N3O2S2
Número CAS:
Peso molecular:
255.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-771-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
pf
199-202 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
JNMRHUJNCSQMMB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 202 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2