Documentos Principais
H58757
Sigma-Aldrich
8-Hydroxy-5-quinolinesulfonic acid hydrate
98%
Selecione um tamanho
100 G
R$ 538,00
R$ 538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 538,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO4S · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
225.22 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 538,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
pf
>300 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.Oc1ccc(c2cccnc12)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C9H7NO4S.H2O/c11-7-3-4-8(15(12,13)14)6-2-1-5-10-9(6)7;/h1-5,11H,(H,12,13,14);1H2
chave InChI
WUXYGIQVWKDVTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Pre-[1][2] and post-column[3] reagent for fluorescence detection of metal ions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Journal of Chromatography A, 671, 121-121 (1994)
Chem. Abstr., 117, 103167y-103167y (1992)
Fenxi Huaxue, 20, 638-638 (1992)