Key Documents
8.21047
Sigma-Aldrich
Methyl propionate
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl propionate, Propionic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
209-060-4
pressão de vapor
90 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
465 °C
potência
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
2.5-13 % (v/v)
pf
-87 °C
temperatura de transição
flash point -2 °C
solubilidade
5 g/L
densidade
0.91 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.914 - 0.918
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
28.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-2 °C - closed cup