Documentos Principais
8.21017
Sigma-Aldrich
Diphenyl sulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Diphenyl sulfide, Phenyl sulfide
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)2S
Número CAS:
Peso molecular:
186.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352113
Número do índice EC:
205-371-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
0.01 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
544 mg/kg LD50, oral (Rat)
12543 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
296 °C/1013 hPa
pf
-40 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H10S/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
chave InChI
LTYMSROWYAPPGB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.112 - 1.114
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup