275956
Methyl p-tolyl sulfide
99%
Sinônimo(s):
4-(Methylthio)toluene
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.573 (lit.)
p.e.
52-54 °C/1 mmHg (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
CSc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C8H10S/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
chave InChI
VHILIAIEEYLJNA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)