Documentos
8.20982
Sigma-Aldrich
N-Phenylbenzylamine
for synthesis
Sinônimo(s):
N-Phenylbenzylamine, N-Benzylaniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13N
Número CAS:
Peso molecular:
183.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
203-100-4
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
crystals
pb
306-307 °C/19 hPa
pf
33-36 °C
temperatura de transição
flash point 113 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
chave InChI
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Color (visual): colourless to brown
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup